2-Bromoethyl acrylate 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 900 - 1500 ppm
L12502.06
L12502.03
L12502.06EA
176
EUR
L12502.06
L12502.03
2-Bromoethyl acrylate 94% stabilisiert
2-Bromoethyl acrylate
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 4823-47-6
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CH2Br
Formula Weight: 179.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 52-53°/5mm
Beilstein Reference: 1749713
MDL No.: MFCD00013541
Formel:
CH₂=CHCO₂CH₂CH₂Br Siedepunkt: 52…53 °C (5 mmHg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013541 CAS-Nummer: 4823-47-6 |