Dodecylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12314.09 L12314.18
L12314.09EA 44.3 EUR
L12314.09 L12314.18
Dodecylamine hydrochloride 97%
Dodecylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 929-73-7 Molecular Formula: C12H27N.HCl Formula Weight: 221.82 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 3553943 MDL No.: MFCD00042017
Formel: C₁₂H₂₇N
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042017
CAS-Nummer: 929-73-7
EINECS: 213-205-7