Ethyl-2-nitropropionate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12261.03 L12261.06
L12261.03EA 40.8 EUR
L12261.03 L12261.06
Ethyl-2-nitropropionate 96%
Ethyl-2-nitropropionate
Purity: 96% CAS No.: 2531-80-8 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 190-195° Beilstein Reference: 774734 MDL No.: MFCD00024818
Formel: C₅H₉NO₄
Siedepunkt: 190…195 °C
Dichte: 1.130
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024818
CAS-Nummer: 2531-80-8