N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Morpholino-2-propanol
L11859.09 L11859.18
L11859.09EA 58.6 EUR
L11859.09 L11859.18
N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin 98%
N-(2-Hydroxypropyl)Morpholin
Purity: 98% CAS No.: 2109-66-2 Molecular Formula: C7H15NO2 Formula Weight: 145.20 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 1443 MDL No.: MFCD00023378
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molekulargewicht: 145.20 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Dichte: 1.020
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023378
CAS-Nummer: 2109-66-2
EINECS: 218-298-8