5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
L11808.06
L11808.14
L11808.06EA
69.9
EUR
L11808.06
L11808.14
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 51676-74-5
Molecular Formula: C7H5ClN2O4
Formula Weight: 216.58
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2506591
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00041235
Formel:
C₇H₅ClN₂O₄ Schmelzpunkt: 89…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041235 CAS-Nummer: 51676-74-5 ADR: 6.1,III |