Mandelic acid hydrazide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L11653.06 L11653.14
L11653.06EA 72.4 EUR
L11653.06 L11653.14
Mandelic acid hydrazide 97%
Mandelic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 2443-66-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096197 MDL No.: MFCD00038133
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038133
CAS-Nummer: 2443-66-5