Hexylmethacrylat 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methacrylic Acid Hexyl Ester
Stabilisierung:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 142-09-6
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -57°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1754703
MDL No.: MFCD00015283
Formel:
C₁₀H₁₈O₂ Siedepunkt: 204 °C Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.885 Flammpunkt: 80 °C (176 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015283 CAS-Nummer: 142-09-6 EINECS: 205-521-9 |