Propargyl methacrylate 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 250 ppm
L11556.09 L11556.18
L11556.09EA 116 EUR
L11556.09 L11556.18
Propargyl methacrylate 98% stabilisiert
Propargyl methacrylate
Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 13861-22-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 149-151° Beilstein Reference: 906850 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048123
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 149…151 °C
Dichte: 0.986
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00048123
CAS-Nummer: 13861-22-8
EINECS: 237-599-5
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III