4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11258.03 L11258.06
L11258.03EA 69.4 EUR
L11258.03 L11258.06
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1138-56-3 Molecular Formula: C10H13ClO3S Formula Weight: 248.73 Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 130-131°/0.6mm Beilstein Reference: 1109264 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00052344
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃S
Siedepunkt: 130…131 °C (0,6 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052344
CAS-Nummer: 1138-56-3
ADR: 8,II