4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L10717.06 L10717.14
L10717.06EA 28.4 EUR
L10717.06 L10717.14
4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
4,4'-Dichlorochalcone
Purity: 98+% CAS No.: 19672-59-4 Molecular Formula: C15H10Cl2O Formula Weight: 277.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2331589 MDL No.: MFCD00018704
Formel: C₁₅H₁₀Cl₂O
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018704
CAS-Nummer: 19672-59-4