4,4'-Dimethoxychalcone 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L10585.09 L10585.18
L10585.09EA 61.5 EUR
L10585.09 L10585.18
4,4'-Dimethoxychalcone 99%
4,4'-Dimethoxychalcone
Purity: 99% CAS No.: 2373-89-9 Molecular Formula: C17H16O3 Formula Weight: 268.32 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 1622293 MDL No.: MFCD00025815
Formel: C₁₇H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025815
CAS-Nummer: 2373-89-9