2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L10343.03 L10343.06
L10343.03EA 34 EUR
L10343.03 L10343.06
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Purity: 97% CAS No.: 356-86-5 Molecular Formula: C6H5F5O2 Formula Weight: 204.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3360 Odour: Pungent Boiling Point: 49-50°/100mm Beilstein Reference: 1779140 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00039257
Formel: C₆H₅F₅O₂
Siedepunkt: 49…50 °C (100 mmHg)
Dichte: 1,320
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
MDL Number: MFCD00039257
CAS-Nummer: 356-86-5
EINECS: 206-608-4
ADR: 3,III