Methyl-2-acetamidoacrylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetamidoacrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-acetamidoacrylate
L10049.03 L10049.06
L10049.03EA 76.4 EUR
L10049.03 L10049.06
Methyl-2-acetamidoacrylat 97%
Methyl-2-acetamidoacrylate
Purity: 99% CAS No.: 35356-70-8 Molecular Formula: C6H9NO3 Formula Weight: 143.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 49-51° Boiling Point: 103-104°/8mm Beilstein Reference: 1812208 MDL No.: MFCD00013394
Formel: C₆H₉NO₃
Siedepunkt: 103…104 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
MDL Number: MFCD00013394
CAS-Nummer: 35356-70-8