1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09869.03 L09869.06
L09869.03EA 88 EUR
L09869.03 L09869.06
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 359-41-1 Molecular Formula: C3H3F3O Formula Weight: 112.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) Refractive Index: 1.297 Boiling Point: 38-40° Beilstein Reference: 103730 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD00041506
Formel: C₃H₃F₃O
Siedepunkt: 38…40 °C
Dichte: 1,300
Flammpunkt: –40 °C (–40 °F)
MDL Number: MFCD00041506
CAS-Nummer: 359-41-1
ADR: 3,II