1-Isocyanato-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 16588-74-2
Molecular Formula: C9H3F6NO
Formula Weight: 255.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Pungent
Boiling Point: 62°/2mm
Beilstein Reference: 542272
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013559
Formel:
C₉H₃F₆NO Siedepunkt: 62 °C (2 mmHg) Dichte: 1.476 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) |
MDL Number:
MFCD00013559 CAS-Nummer: 16588-74-2 ADR: 6.1,III |