4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L09350.06
L09350.14
L09350.06EA
50.6
EUR
L09350.06
L09350.14
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2444-19-1
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2050596
MDL No.: MFCD00053304
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molekulargewicht: 214.22 g/mol Schmelzpunkt: 164…167 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053304 CAS-Nummer: 2444-19-1 EINECS: 219-479-4 |