1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08876.03 L08876.06
L08876.03EA 40.4 EUR
L08876.03 L08876.06
1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
1,2-Di(p-tolyl)ethane
Purity: 98% CAS No.: 538-39-6 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 296-298°/730mm Beilstein Reference: 1909630 MDL No.: MFCD00026025
Formel: C₁₆H₁₈
Siedepunkt: 296…298 °C (730 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026025
CAS-Nummer: 538-39-6
Merck Index: 14,3380