Ethyl indole-3-acrylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L08703.03 L08703.06
L08703.03EA 48.8 EUR
L08703.03 L08703.06
Ethyl indole-3-acrylate 97%
Ethyl indole-3-acrylate
Purity: 97% CAS No.: 15181-86-9 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 476317 MDL No.: MFCD00051947
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051947
CAS-Nummer: 15181-86-9