2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L08534.06
L08534.14
L08534.06EA
98.3
EUR
L08534.06
L08534.14
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33693-84-4
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2263386
MDL No.: MFCD00043711
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043711 CAS-Nummer: 33693-84-4 |