DL-Glycerinsäure Hemicalciumsalz-Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calcium 2,3-Dihydroxypropionate, DL-Glyceric Acid Calcium Salt, 2,3-Dihydroxypropionic Acid Calcium Salt
L08214.03 L08214.06
L08214.03EA 91.9 EUR
L08214.03 L08214.06
DL-Glycerinsäure Hemicalciumsalz-Hydrat
Calcium-DL-glycerate hydrate
CAS No.: 67525-74-0 Molecular Formula: C6H10CaO8.2H2O Formula Weight: 286.26 (250.23anhy) Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 4614104 MDL No.: MFCD00149289
Formel: C₃H₆O₄
Molekulargewicht: 250.22 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149289
CAS-Nummer: 67525-74-0
EINECS: 282-247-6