Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L08153.09
L08153.04
L08153.09EA
185
EUR
L08153.09
L08153.04
Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Tetra-n-dodecylammonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 40797-39-5
Molecular Formula: C48H100IN
Formula Weight: 818.23
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 5844188
MDL No.: MFCD00051856
Formel:
C₄₈H₁₀₀IN Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051856 CAS-Nummer: 40797-39-5 EINECS: 255-086-4 |