Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L07099.06 L07099.03
L07099.06EA 128 EUR
L07099.06 L07099.03
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilisiert
Glycolaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 30934-97-5 Molecular Formula: HOCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -76° Boiling Point: 68°/21mm Beilstein Reference: 1697583 MDL No.: MFCD00051799
Formel: HOCH₂CH(OCH₃)₂
Siedepunkt: 68 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: < –76 °C
Dichte: 1,050
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051799
CAS-Nummer: 30934-97-5
EINECS: 250-398-7