6-Azathymine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
6-Methyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
L06762.06
L06762.14
L06762.06EA
68.6
EUR
L06762.06
L06762.14
6-Azathymine 98%
6-Azathymine
Purity: 98%
CAS No.: 932-53-6
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 126863
MDL No.: MFCD00006457
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molekulargewicht: 127.10 g/mol Schmelzpunkt: 211…215 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006457 CAS-Nummer: 932-53-6 EINECS: 213-253-9 |