trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 94%
CAS No.: 54125-02-9
Molecular Formula: C8H16O2Si
Formula Weight: 172.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 68-69°/14mm
Beilstein Reference: 1616761
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008498
Formel:
C₈H₁₆O₂Si Siedepunkt: 68…69 °C (14 mmHg) Dichte: 0,890 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00008498 CAS-Nummer: 54125-02-9 ADR: 3,III Merck Index: 14,6001 |