Reserpine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L03506.03
L03506.06
L03506.03EA
92.8
EUR
L03506.03
L03506.06
Reserpine 99%
Reserpine
Purity: 99%
CAS No.: 50-55-5
Molecular Formula: C33H40N2O9
Formula Weight: 608.69
Melting Point: ca 265°
Beilstein Reference: 102014
Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005091
Formel:
C₃₃H₄₀N₂O₉ Schmelzpunkt: ∼ 265 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005091 CAS-Nummer: 50-55-5 EINECS: 200-047-9 Merck Index: 14,8145 |