Phenylmaleic anhydride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L03453.03
L03453.06
L03453.03EA
29.7
EUR
L03453.03
L03453.06
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 36122-35-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 127301
MDL No.: MFCD00015472
Formel:
C₁₀H₆O₃ Schmelzpunkt: 118…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015472 CAS-Nummer: 36122-35-7 EINECS: 252-881-8 |