4,4'-Biphenyldicarbonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03450.03 L03450.06
L03450.03EA 87 EUR
L03450.03 L03450.06
4,4'-Biphenyldicarbonitril 98%
4,4'-Biphenyldicarbonitril
Purity: 98% CAS No.: 1591-30-6 Molecular Formula: C14H8N2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 232-236° Beilstein Reference: 1869917 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00013805
Formel: C₁₄H₈N₂
Schmelzpunkt: 232…236 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013805
CAS-Nummer: 1591-30-6
EINECS: 216-468-6
ADR: 6.1,III