N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-dimethyl-N-ethylethylenediamine
L03180.06
L03180.14
L03180.06EA
54.1
EUR
L03180.06
L03180.14
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 123-83-1
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4225
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 773675
UN No.: UN2734
MDL No.: MFCD00009034
Formel:
CH₃CH₂NHCH₂CH₂N(CH₃)₂ Siedepunkt: 134…135 °C Dichte: 0.818 Flammpunkt: 23 °C (73 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009034 CAS-Nummer: 123-83-1 EINECS: 204-656-0 ADR: 8,II |