4-(Methylthio)toluene 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide

L02933.06 L02933.14
L02933.06EA 54.3 EUR
L02933.06 L02933.14
4-(Methylthio)toluene 97%
4-(Methylthio)toluene

Purity: 97% CAS No.: 623-13-2 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5730 Odour: Unpleasant Boiling Point: 81-82°/18mm Beilstein Reference: 1905733 UN No.: UN3334 MDL No.: MFCD00008560

Formel: C₈H₁₀S
Siedepunkt: 81…82 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.029
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008560
CAS-Nummer: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR