2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02565.06
L02565.14
L02565.06EA
56.5
EUR
L02565.06
L02565.14
2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
2,2'-Dinaphthyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 613-80-9
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2054097
MDL No.: MFCD00015447
Formel:
C₂₀H₁₄O Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015447 CAS-Nummer: 613-80-9 EINECS: 210-356-0 |