Dimethyl allylmalonate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dimethyl 2-allylmalonate
L02376.09
L02376.18
L02376.09EA
49.2
EUR
L02376.09
L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 40637-56-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₂O₄ Siedepunkt: 207 °C Schmelzpunkt: < –80 °C Dichte: 1.074 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014959 CAS-Nummer: 40637-56-7 EINECS: 255-017-8 |