2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L01101.06 L01101.14
L01101.06EA 67 EUR
L01101.06 L01101.14
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1643-16-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2261017 MDL No.: MFCD00014364
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014364
CAS-Nummer: 1643-16-9