3-Brom-2,4,6-trimethylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L00873.09
L00873.18
L00873.09EA
79.5
EUR
L00873.09
L00873.18
3-Brom-2,4,6-trimethylanilin ≥98%
3-Brom-2,4,6-trimethylanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 82842-52-2
Molecular Formula: C9H12BrN
Formula Weight: 214.11
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₂BrN Siedepunkt: 153…155 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015476 CAS-Nummer: 82842-52-2 |