Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, 2-Bromo-2-methylmalonic Acid Diethyl Ester
L00575.14 L00575.22
L00575.14EA 76.4 EUR
L00575.14 L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 29263-94-3 Molecular Formula: C8H13BrO4 Formula Weight: 253.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 105-106°/5mm Beilstein Reference: 1779673 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00009125
Formel: C₈H₁₃BrO₄
Siedepunkt: 105…106 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.323
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009125
CAS-Nummer: 29263-94-3
EINECS: 249-541-6
ADR: 8,II