Platin 10% auf Kohlenstoff, trocken
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 50.8 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platin 10% auf Kohlenstoff, trocken
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529