Natriumdodecylsulfat (SDS) 99% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekulargewicht: 288.38 g/mol Schmelzpunkt: ∼206 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,8636 |