Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 50 nm OD1 (Abs. 535 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67433.AC J67433.AE
J67433.ACEA 103 EUR
J67433.AC J67433.AE
Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 50 nm OD1 (Abs. 535 nm)
Gold
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Pink to red MDL No.: MFCD00003436
Applications: For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formel: Au
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5