Gold 99%, Nanopartikel 15 nm reaktantfrei OD1 (Abs. 520 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67286.AC
J67286.AE
J67286.ACEA
139
EUR
J67286.AC
J67286.AE
Gold 99%, Nanopartikel 15 nm reaktantfrei OD1 (Abs. 520 nm)
Gold
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 |