Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 20 nm (Abs. 405 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J67067.AC
J67067.AE
J67067.ACEA
117
EUR
J67067.AC
J67067.AE
Silber 0,02 mg/ml ausgeliefert in 2 mM Natriumcitrat, Nanopartikel 20 nm (Abs. 405 nm)
Silver
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 |