Bisacrylamid 99+% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
Purity: 99+%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Physical Form: Powder
Density: 1.235
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1.235 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |