Kaliumperoxodisulfat 99.0% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
J66672.14 J66672.22
J66672.14EA 45.1 EUR
J66672.14 J66672.22
Kaliumperoxodisulfat 99.0% für die Elektrophorese
Kaliumperoxodisulfat
Purity: 99.0% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1492 MDL No.: MFCD00011386
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C (dec.)
Dichte: 2.477
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN-Nummer: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656