Puromycin-Aminonukleosid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
J66301.MC J66301.ME
J66301.MCEA 689 EUR
J66301.MC J66301.ME
Puromycin-Aminonukleosid 98%
Puromycin-Aminonukleosid
A puromycin aminonucleoside useful in the study of human glomerular disease.
  • White powder
Soluble in water at 50mg/ml. May require heating
Formel: C₁₂H₁₈N₆O₃
Schmelzpunkt: 215…216 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063462
CAS-Nummer: 58-60-6
EINECS: 200-388-3