DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
J65753.03
J65753.06
J65753.03EA
166
EUR
J65753.03
J65753.06
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
CAS No.: 68938-01-2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD00284534
Lagerungstemperatur:
Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00284534 CAS-Nummer: 9007-49-2 Merck Index: 14,2907 |