Safflower oil
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J63982.AP
J63982.K2
J63982.APEA
46
EUR
J63982.AP
J63982.K2
Safflower oil
Safflower oil
CAS No.: 8001-23-8
Flash Point:
Dichte:
0,921 Flammpunkt: >113 °C (235 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132216 CAS-Nummer: 8001-23-8 EINECS: 232-276-5 |