Pyridoxamine dihydrochloride Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
J62679.27 J62679.06 J62679.09
J62679.27EA 121 EUR
J62679.27 J62679.06 J62679.09
Pyridoxamine dihydrochloride Reagenz für die Zellkultur
Pyridoxamine dihydrochloride
CAS No.: 524-36-7 Molecular Formula: C8H12N2O2.2HCl Formula Weight: 241.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 220-224° Solubility: Soluble in DMSO, water, or methanol Beilstein Reference: 3632748 MDL No.: MFCD00012808
Applications: A vitamin in the Vitamin B-6 family
Formel: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Schmelzpunkt: 220…224 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012808
CAS-Nummer: 524-36-7
EINECS: 208-357-6
Merck Index: 14,7980