Ladefarbstoff für Agarose-Gel 6X für die Elektrophorese, alkalisch
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62157.AB
J62157.AC
J62157.ABEA
118
EUR
J62157.AB
J62157.AC
Ladefarbstoff für Agarose-Gel 6X für die Elektrophorese, alkalisch
Färbemittel
Elektrophorese-Färbemittel
Ladefarbstoff für Agarose-Gel (6X), für die Elektrophorese unter alkalischen Bedingungen.
- 300 mm Natriumhydroxid
- 6 mm EDTA
- 0,25% Bromkresolgrün
- 0,25% Xylencyanol FF
- 18% Ficoll®
Zur Verwendung in der Agarose-Gelelektrophorese.