Polyethylenglycol 3.350-Lösung 50%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61495.AE
J61495.AK
J61495.AEEA
67.6
EUR
J61495.AE
J61495.AK
Polyethylenglycol 3.350-Lösung 50%
Polyethylenglycol 3.350
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00081839
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 |