EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung pH 8.0
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
J60767.AD J60767.AE
J60767.ADEA 112 EUR
J60767.AD J60767.AE
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung pH 8.0
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00004291
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5