Natriumorthovanadat 100 mM in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
J60191.AD
J60191.AE
J60191.ADEA
81.7
EUR
J60191.AD
J60191.AE
Natriumorthovanadat 100 mM in wässriger Lösung
Natriumorthovanadat
CAS No.: 13721-39-6
Molecular Formula: Na3O4V
Formula Weight: 183.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003511
Formel:
Na₃O₄V Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003511 CAS-Nummer: 13721-39-6 |