Diethyl-2-thienylmethylphosphonate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H65232.03 H65232.06
H65232.03EA 118 EUR
H65232.03 H65232.06
Diethyl-2-thienylmethylphosphonate 95%
Diethyl-2-thienylmethylphosphonate
Formel: C₉H₁₅O₃PS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128457
CAS-Nummer: 2026-42-8